Learn More
Dimethyl 5-Nitroisophthalat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453304 250 g 250 Gramm
11443304 50 g -
11433304 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453304 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10610.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13290-96-5 | C10H9NO6 | 239.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13290-96-5
Summenformel C10H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 239.18
MDL-Nummer MFCD00008429
InChI-Schlüssel GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-nitroisophthalic acid dimethyl ester, 5-nitroisophthalic acid, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, dimethyl 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate, isophthalic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate, 5-nitro dimethyl isophthalate, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, 1,3-dimethyl ester
PubChem CID 83316
IUPAC-Name Dimethyl5-nitrobenzol-1,3-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)[N+]([O-])=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Dimethyl 5-nitroisophthalate
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 250 g
Beilstein 2140916
Formelmasse 239.19
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème