Learn More
Dimethyladipimidat Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethyladipimidatdihydrochlorid wurde als Vernetzungsreagenz bei der Untersuchung von Rhodopsin in der Photorezeptormembran von Schafen verwendet
Löslichkeit
Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Trocken lagern.
Dimethyladipimidatdihydrochlorid wurde als Vernetzungsreagenz bei der Untersuchung von Rhodopsin in der Photorezeptormembran von Schafen verwendet
Löslichkeit
Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Trocken lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl adipimidate dihydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽215°C (decomposition) |
Menge | 2 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyses in water. |
Formelmasse | 245.15 |
Reinheit (%) | 97% |