Learn More
Aminoterephthalsäuredimethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493214 250 g 250 Gramm
11483214 50 g 50 Gramm
11473214 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493214 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10567.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Dimethyl aminoterephthalate is used in the preparation of imidazotetrazinones as probes for the action of temozolomide. It is also used to prepare aminoquinazolines with neurokinin-2 receptor antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylaminoterephthalat wird bei der Herstellung von Imidazotetrazinonen als Sonden für die Wirkung von Temozolomid verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von Aminoquinazolinen mit Neurokinin-2-Rezeptor-Antagonistenaktivität verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5372-81-6
Summenformel C10H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 209.201
MDL-Nummer MFCD00008427
InChI-Schlüssel DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
PubChem CID 79336
IUPAC-Name Dimethyl2-Aminobenzol-1,4-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl aminoterephthalate
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Menge 250 g
Beilstein 2808505
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 99%