Learn More
Aminoterephthalsäuredimethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 g
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Pakningsstørrelse:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Pakningsstørrelse
10503371 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10072540 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10624892 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10503371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194780250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5372-81-6
Summenformel C10H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 209.2
MDL-Nummer MFCD00008427
InChI-Schlüssel DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
PubChem CID 79336
IUPAC-Name Dimethyl2-Aminobenzol-1,4-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Dimethyl aminoterephthalate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 132.0°C to 134.0°C
Farbe Beige oder Braun bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC6H3(CO2CH3)2
Menge 25 g
Beilstein 14, 559
Formelmasse 209.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl aminoterephthalate
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sikkerhedssætning
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.