Learn More
Dimethylcarbonat, 99+%, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089508
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
616-38-6
C3H6O3
90.08
MFCD00008420
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
12021
CHEBI:36596
Dimethylcarbonat
COC(=O)OC
616-38-6
C3H6O3
90.08
MFCD00008420
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
12021
CHEBI:36596
Dimethylcarbonat
COC(=O)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl carbonate
Namenshinweis Extra Dry
Schmelzpunkt 2.0°C to 4.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Dichte 1.0690g/mL
Siedepunkt 90.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2CO
Brechungsindex 1.3672 to 1.3692
Menge 100 mL
Merck Index 15, 3263
Relative Dichte 1.069
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viskosität 0.625 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 99+%
Güte Extra trocken
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.