Learn More
Dimethyl-cis-stilben-4,4'-dicarboxylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347586
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11347586 250 mg 250 Milligramm
11337586 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11347586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11142.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 143130-82-9 | C18H16O4 | 296.322 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143130-82-9
Summenformel C18H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 296.322
MDL-Nummer MFCD00082669
InChI-Schlüssel JOODVYOWCWQPMV-ARJAWSKDSA-N
Synonym dimethyl cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate, dimethyl cis-stilbene-4,4/'-dicarboxylate, z-dimethyl 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoate, z-4,4'-stilbenedicarboxylic acid dimethyl ester, methyl 4-z-2-4-methoxycarbonylphenyl ethenyl benzoate, methyl 4-z-2-4-methoxycarbonyl phenyl ethenyl benzoate
PubChem CID 7556518
IUPAC-Name methyl-4-[(Z)-2-(4-methoxycarbonylphenyl)ethenyl]benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 250 mg
Beilstein 2386934
Formelmasse 296.33