Learn More
Dimethyl-β-Cyclodextrin, methylierte β-Cyclodextrine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10328230 1 g 1 Gramm
10045413 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10328230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 235530010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51166-71-3
Summenformel C56H98O35
Molekulargewicht (g/mol) 1331.4
MDL-Nummer MFCD00011616
InChI-Schlüssel QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonym 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Schmelzpunkt 298.0°C to 310.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich (on dry basis) calculated
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand +163° (20°C c=1,water)
Spezifische Drehung + 163.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >330g/l (25°C). Other solubilities: <10g/l boiling water,>250g/l methanol,chloroform,dmso,dmf and,methylene chloride (25°C),<50g/l acetone (25°C)
Formelmasse 1331.4
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver