Learn More
Dimethyl(dimethylamino)vinylsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 109°C |
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane |
| CAS | 13391-72-5 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C6H15NSi |
| MDL-Nummer | MFCD01318143 |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 2203481 |
| Synonym | (Dimethylamino)dimethylvinylsilane; (Dimethylamino)vinyldimethylsilane |
| Formelmasse | 129.28 |
| Mehr anzeigen |