Learn More
Dimethylisobutylmalonat, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-118235
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
39520-24-6
C9H16O4
188.22
MFCD00015640
GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
dimethyl isobutylmalonate, dimethyl 2-isobutylmalonate, dimethylisobutylmalonate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-dimethyl ester, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, malonic acid, isobutyl-, dimethyl ester, acmc-1ailj, dimethyl2-isobutylmalonate
170218
1,3-dimethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
39520-24-6
C9H16O4
188.22
MFCD00015640
GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
dimethyl isobutylmalonate, dimethyl 2-isobutylmalonate, dimethylisobutylmalonate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-dimethyl ester, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, malonic acid, isobutyl-, dimethyl ester, acmc-1ailj, dimethyl2-isobutylmalonate
170218
1,3-dimethyl 2-(2-methylpropyl)propanedioate
COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dimethyl isobutylmalonate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 211.0°C (763.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 5 g
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig