Learn More
Dimethylisophthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490228 100 g 100 Gramm
11400238 500 g 500 Gramm
11410238 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490228 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23779.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1459-93-4
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00008433
InChI-Schlüssel VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 15088
IUPAC-Name Dimethylbenzol-1,3-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Dimethyl isophthalate
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Dichte 1.194
Siedepunkt 282°C
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch mild
Menge 100 g
Beilstein 1912251
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98%