Learn More
Dimethylnaphthalin-2,6-dicarboxylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047133
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11338636
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17689.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 840-65-3 | C14H12O4 | 244.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dimethylnaphthalin-2,6-dicarboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (sehr schwache Trübung). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 840-65-3
Summenformel C14H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.246
MDL-Nummer MFCD00004100
InChI-Schlüssel GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-dicarbomethoxynaphthalene, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-x4q5t8rs0g, dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid dimethyl ester, x4q5t8rs0g, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylnaphthalene-2,6-dicarboxylate, 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl ester
PubChem CID 61225
IUPAC-Name Dimethylnaphthalin-2,6-dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate
Schmelzpunkt 187°C to 193°C
Flammpunkt 232°C (449°F)
Menge 5 g
Beilstein 987259
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot toluene (very faint turbidity). Insoluble in water.
Formelmasse 244.25
Reinheit (%) ≥99%