Learn More
Dimethyl(phenyl)silane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31437416
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31437416 25 g
31436460 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31437416 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12560825g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl(phenyl)silane
CAS 766-77-8
Summenformel C8H12Si
MDL-Nummer MFCD00008257
Menge 25 g
SMILES C[SiH](C)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 136.27
Reinheit (%) 98%