Learn More
Dimethylterephthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10722611 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10255710 25 g Kunststoffflasche -
10225760 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10012420 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10722611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180580025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-61-6
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00008440
InChI-Schlüssel WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl terephthalate
Namenshinweis 99%
Azidität 0.03mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 140°C to 143°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 288°C
Flammpunkt 154°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 09, 843
Merck Index 15, 9305
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.036g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Sublimationspunkt 285.0 °C
IUPAC-Name 1,4-dimethyl benzene-1,4-dicarboxylate
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken oder Pellets