Learn More
Dimethyltetrachlorterephthalat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342716
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11342716
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08800.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1861-32-1
Summenformel C10H6Cl4O4
Molekulargewicht (g/mol) 331.95
MDL-Nummer MFCD00014902
InChI-Schlüssel NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorthal-dimethyl, dacthal, dimethyl tetrachloroterephthalate, dacthalor, fatal, chlorthal-methyl, tetral, tetrachloroterephthalic acid dimethyl ester, dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate, dac 4
PubChem CID 2943
ChEBI CHEBI:34664
IUPAC-Name 1,4-dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl tetrachloroterephthalate
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Menge 5 g
Beilstein 1888840
Merck Index 14,2839
Formelmasse 331.97
Reinheit (%) 97%