missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 326.00 €
Spezifikation
| Antigen | Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18645942
|
Novus Biologicals
NBP2-97531-100ul |
100 μg |
326.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18684514
|
Novus Biologicals
NBP2-97531-50ul |
50 μg |
216.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Polyclonal antibody specifically detects Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 23576 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| DDAH-1, DDAHdimethylargininase-1, DDAHI, Dimethylargininase-1, dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1FLJ25539, EC 3.5.3.18, FLJ21264, N(G), N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1, NG, NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts