Learn More
Dimethyl-ethoxy-vinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379335
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11379335
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16699.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5356-83-2 | C6H14OSi | 130.262 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5356-83-2
Summenformel C6H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 130.262
MDL-Nummer MFCD00009070
InChI-Schlüssel JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane
PubChem CID 79315
IUPAC-Name Ethenyl-Ethoxy-Dimethylsilan
SMILES CCO[Si](C)(C)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 99°C
Chemischer Name oder Material Dimethylethoxyvinylsilane
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1743477
Flammpunkt −3°C (26°F)
Formelmasse 130.26
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.398
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.79