Learn More
Dimethylformamide D7 99.50% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17267436
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
2 x 0.75 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17267436 5 mL
17257436 2 x 0.75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17267436 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D110FD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Synonym: N,N-Dimethylformamide-d7, DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamide
Dimethylformamide D7
  • Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Chemische Identifikatoren
CAS 4472-41-7
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 80.14
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym N,N-Dimethylformamide-d7, DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamide
IUPAC-Name N,N-di(2H3)methyl(2H)formamide
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylformamide D7
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.50% D
Menge 5 mL
Schmelzpunkt -61°C
Siedepunkt 153°C
Güte Research