Learn More
Dimethylsilyldiethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332186
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332186 5 g 5 Gramm
11342186 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03503.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13686-66-3
Summenformel C6H16NSi
Molekulargewicht (g/mol) 130.29
MDL-Nummer MFCD00048523
InChI-Schlüssel ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
PubChem CID 6335300
IUPAC-Name (Diethylamino)Dimethylsilyl
SMILES CCN(CC)[Si](C)C
Spezifikation
Siedepunkt 109°C to 110°C
Chemischer Name oder Material Dimethylsilyldiethylamine
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 741862
Flammpunkt <−5°C (23°F)
Formelmasse 131.3
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.408
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.8