Learn More
Dimethylsilyldiethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043926
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11332186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03503.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13686-66-3
Summenformel C6H16NSi
Molekulargewicht (g/mol) 130.29
MDL-Nummer MFCD00048523
InChI-Schlüssel ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
PubChem CID 6335300
IUPAC-Name (Diethylamino)Dimethylsilyl
SMILES CCN(CC)[Si](C)C
Spezifikation
Siedepunkt 109°C to 110°C
Chemischer Name oder Material Dimethylsilyldiethylamine
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 741862
Flammpunkt <−5°C (23°F)
Formelmasse 131.3
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.408
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.8
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.