Learn More
Dimethylsulfone, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31432523
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31432523 100 g
31418388 25 g
31429792 500 g
31420777 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31432523 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD125473100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfone
CAS 67-71-0
Summenformel C2H6O2S
MDL-Nummer MFCD00007566
Menge 100 g
SMILES O=S(C)(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
Reinheit (%) 99%