Learn More
Dinitroduren, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. p-7077146 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15249616
Marke: Thermo Scientific Acros 117000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 5465-13-4
InChI-Schlüssel AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
PubChem CID 79593
IUPAC-Name 1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzol
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinitrodurene
Schmelzpunkt 208.0°C to 213.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H12N2O4
Strukturformel (CH3)4C6(NO2)2
Menge 1 g
Beilstein 05,433
Molekulargewicht (g/mol) 224.22
Formelmasse 224.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dinitrodurene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.