Learn More
Dioctyl phthalate, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10154813 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
100 g-Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10154813
Marke: Thermo Scientific Acros 117091000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioctyl phthalate
CAS 117-81-7
Dichte 0.9810g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C24H38O4
Strukturformel C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Brechungsindex 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00009493
Menge 100 g
Beilstein 09, IV, 3180
Merck Index 15, 2868
Synonym dehp, bis 2-ethylhexyl phthalate, di 2-ethylhexyl phthalate, diethylhexyl phthalate, di-sec-octyl phthalate, octyl phthalate, fleximel, octoil
InChI-Schlüssel BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC-Name Bis(2-Ethylhexyl) Benzol-1,2-Dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 390.564
PubChem CID 8343
ChEBI CHEBI:17747
Formelmasse 390.55
Dampfdruck 1.8mbar at 200°C
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid