Learn More
Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-Systeme, Edelstahl, 0,13 mm ID
Maximieren Sie die Leistung Ihrer Flüssigchromatographie (LC) mit den Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-Systemen mit Kapillaren aus Edelstahl.
N.V.
Beschreibung
Sorgen Sie für optimale Trennung und maximieren Sie die Leistung der Flüssigchromatographie (LC) mit nahezu totvolumenfreien Verbindungen. Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-Systeme mit Kapillaren aus Edelstahl sind einfach zu bedienen und ermöglichen eine schnelle, werkzeugfreie Fluideinrichtung von HPLC- und UHPLC-Systemen. Diese Systeme sind mit praktisch allen Säulen und Ventiltypen kompatibel und eignen sich für Systemdrücke bis zu 1.310 bar (19.000 psi).
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
- Anziehkonstruktion ohne Ferrulen für nahezu totvolumenlose Verbindungen
- Betrieb bei Drücken von bis zu 1310 bar
- Für Temperaturen bis zu 120 °C geeignet
- Fingertight-Konstruktion
- Flexibler Edelstahl (1/32 in. AD)
- Kein Werkzeug erforderlich
- Kompatibel mit Ventilen und Säulen von nahezu jedem Hersteller
- Passen in schmale Anschlüsse wie z. B. 10-Wege-Ventile
- Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Innendurchmessern
- Für fluidische Verbindungen für analytische LC-Systeme
Thermo Scientific™ Vanquish™ Core HPLC-Systeme und Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RS- und SD-Systeme sind standardmäßig mit dem Viper Fingertight-Fitting-System mit Kapillaren aus Edelstahl ausgestattet.
Spezifikation
Edelstahl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.