Learn More
Dioscin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498868
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498868 10 mg -
16491308 5 mg 5 Milligramm
16404767 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498868 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0124
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress Dioscin(CCRIS 4123; Collettiside III) is a natural steroid saponin derived from several plants, showing potent anti-cancer effect against a variety of tumor cell lines.
Dioscin(CCRIS 4123
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioscin
CAS 19057-60-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C45H72O16
Menge 10 mg
Synonym Collettiside III CCRIS 4123
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (115.07 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@]3([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@](O[C@@H]4CC5=CC[C@]([C@]([H])(C[C@@]6([H])[C@]7([H])[C@H](C)[C@]8(OC[C@H](C)CC8)O6)[C@]7(C)CC9)([H])[C@@]9([H])[C@@]5(C)CC4)([H])O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 869.04
Formelmasse 869.04
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease