Learn More
Diphenhydramine hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diphenhydramine hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 147-24-0 |
| Farbe | White |
| Menge | 250 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H22ClNO |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl |
| Mehr anzeigen |