Learn More
Diphenhydramine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450868
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16450868 5 g -
16429875 250 mg 250 Milligramm
16422096 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16450868 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0303A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).
Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenhydramine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 147-24-0
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H22ClNO
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 291.82
Formelmasse 291.82
Reinheit (%) 99.04%
Güte Research