Learn More
Diphenylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10530751 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10580581 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10177653 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
11945151 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10530751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117231000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 102-09-0 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-09-0
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
InChI-Schlüssel ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, diphenyl ester, phenyl carbonate, diphenylcarbonate, carbonic acid diphenyl ester, phenyl carbonate pho 2co, unii-ywv401idyn, ph2co3, pho 2co, ywv401idyn, phenyl phenoxyformate
PubChem CID 7597
ChEBI CHEBI:34722
IUPAC-Name Diphenylcarbonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl carbonate
Schmelzpunkt 78.0°C to 81.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 301.0°C to 302.0°C
Flammpunkt 168°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5O)2CO
Menge 100 g
Beilstein 06,158
Merck Index 15,3354
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solulbe in acetone, hot alcohol, benzene, carbon, tetrachloride, ether, glacial acetic acid and, other organic solvents
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /