Learn More
Diphenylchlorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10112960 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10723661 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10206873 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112960 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 117241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.05 €
    66.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 9.40 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2524-64-3
Summenformel C12H10ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 268.63
MDL-Nummer MFCD00003030
InChI-Schlüssel BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
IUPAC-Name [Chlor(Phenoxy)phosphoryl]Oxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl chlorophosphate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 314°C to 316°C (272.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5O)2P(O)Cl
Brechungsindex 1.5485 to 1.5505
Menge 100 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Merck Index 15, 3367
Relative Dichte 1.29
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 14 mPa.s (25°C)
Formelmasse 268.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl chlorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.