Learn More
Diphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412458 500 g 500 Gramm
11354479 250 g 250 Gramm
11422458 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15791.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170.211 g/mol
Diphenyl ether is widely used as a heat transfer agent and a dye carrier. It is employed as a processing aid in the production of polyesters. It acts as a chemical intermediate in the production of surface active agents and high temperature lubricants, fire retardants like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and fragrance for detergents. It plays a vital role in the Ferrario reaction to produce phenoxathiin, which finds application in polyamide and polyimide production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylether wird häufig als Wärmeträger und Farbstoffträger verwendet. Es wird als Verarbeitungshilfe bei der Herstellung von Polyestern eingesetzt. Es fungiert als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von oberflächenaktiven Wirkstoffen und Hochtemperaturschmierstoffen, Flammschutzmitteln wie polybromierten Diphenylethern (PBDE) und Duftstoffen für Reinigungsmittel. Es spielt eine entscheidende Rolle in der Ferrario-Reaktion, Phenoxathiin zu produzieren, das Anwendung in der Polyamid- und Polyimid-Produktion findet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Ethylacetat, Benzol, Diethylether und Eisessigsäure. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-84-8
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.211
MDL-Nummer MFCD00003034
InChI-Schlüssel USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC-Name Phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl ether
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Dichte 1.071
Siedepunkt 258°C to 260°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5805
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1364620
Merck Index 14,7288
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate,benzene,diethyl ether and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 99%