Learn More
Diphenylphosphorochloridat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410034 250 g 250 Gramm
11400034 50 g 50 Gramm
11490024 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410034 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13546.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268.633 g/mol
Diphenyl phosphorochloridate is used to prepare cyclohexyl-amidophosphoric acid diphenyl ester by reacting with cyclohexylamine. It is also used in the synthesis of alfa-substituted beta-lactams, anhydrides, esters and thioesters. It is also employed in the conversion of aldoximes to nitriles. Further, it is used in the preparation and reaction of enol phosphates, guanosine-adenosine-5',5'-triphosphate, guanosine-cytidine-5',5'-triphosphate, guanosine-uridine-5',5'-triphosphate, diguanosine-5',5'-diphosphate and diguanosine-5',5'-triphosphate. In addition to this, it serves as a phosphorylating agent for the preparation of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylphosphorochloridat wird zur Herstellung von Cyclohexyl-Amidophosphorsäure-Diphenylester durch Reaktion mit Cyclohexylamin verwendet. Es wird auch bei der Synthese von alfa-substituierten Beta-Lactamen, Anhydriden, Estern und Thioestern verwendet. Es wird außerdem bei der Umwandlung von Aldoximen in Nitrile eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Aufbereitung und Reaktion von Enolphosphaten, Guanosin-Adenosin-5′,5′-Triphosphat, Guanosin-Zytidin-5′,5′-Triphosphat, Guanosin-uridin-5′,5′ -Triphosphat, Diguanosin-5′,5′-Diphosphat und Diguanosin-5′,5′-Triphosphat verwendet. Des Weiteren dient es als Phosphorylierungsmittel zur Herstellung von 2-Desoxy-D-Galactose-3 und-6Phosphorsäuren.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2524-64-3
Summenformel C12H10ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 268.633
MDL-Nummer MFCD00003030
InChI-Schlüssel BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
IUPAC-Name [Chlor(Phenoxy)phosphoryl]Oxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl phosphorochloridate
Dichte 1.296
Siedepunkt 145°C to 147°C (1 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.55
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 654130
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 268.64
Reinheit (%) 97%