Learn More
Diphenylsulfon, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338055 250 g 250 Gramm
11348055 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08232.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Hochtemperatur-Lösungsmittel verwendet. Solche Hochtemperatur-Lösungsmittel sind für die Verarbeitung von hochfesten Polymeren, z. B. PEEK, nützlich, die sich nur in sehr heißen Lösungsmitteln auflösen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-63-9
Summenformel C12H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
MDL-Nummer MFCD00007548
InChI-Schlüssel KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
IUPAC-Name Benzolsulfonylbenzol
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyl sulfone
Schmelzpunkt 123°C to 130°C
Dichte 1.36
Siedepunkt 377°C to 379°C
Flammpunkt 184°C (363°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 1910573
Merck Index 14,3238
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 218.27
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl sulfone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylsulfone