Learn More
Diphenylessigsäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10550581 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10635152 5 g Glasflasche 5 Gramm
10091030 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10550581
Marke: Thermo Scientific Acros 117151000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-34-0
MDL-Nummer MFCD00004251
InChI-Schlüssel PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
IUPAC-Name 2,2-Diphenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylacetic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 146.0°C to 149.0°C
Farbe Creme-Weiß bis Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C14H12O2
Strukturformel (C6H5)2CHCO2H
Menge 100 g
Beilstein 09, 673
Merck Index 15, 3346
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver