Learn More
Diphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430393 100 g 100 Gramm
11440393 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430393 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11489.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Kinetic resolution of racemic 1-heteroarylalkanols by asymmetric esterification using diphenylacetic acid with pivalic anhydride and a chiral acyl-transfer catalyst is described. Molecular crystal of acridine and diphenylacetic acid and its absolute asymmetric photodecarboxylating condensation generates chirality in a two-component. The activation parameters for the racemization of a series of ortho-alkyl-substituted diphenylacetic acids are determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es gibt eine Beschreibung der kinetischen Auflösung von racemischen 1-Heteroarylalkanolen durch asymmetrische Veresterung mit Diphenylessigsäure mit pivalischem Anhydrid und einem chiralen Acyl-Transferkatalysator. Molekulare Kristalle aus Akridin und Diphenylessigsäure, deren absolute asymmetrische photodecarboxylierende Kondensation in einem Zwei-Komponenten-System für Chiralität sorgt. Die Aktivierungsparameter für die Racemisierung einer Reihe von mit Orthoalkyl substituierten Diphenylessigsäuren werden bestimmt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.13 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-34-0
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD00004251
InChI-Schlüssel PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
IUPAC-Name 2,2-Diphenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylacetic Acid
Schmelzpunkt 146°C to 148°C
Siedepunkt 195°C (25 mm)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Beilstein 1910978
Merck Index 14,3316
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water(0.13g/L).
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 99%