Learn More
Diphenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337695 100 g 100 Gramm
11347695 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337695 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02404.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193.249 g/mol
Diphenylacetonitrile undergoes anhydrous condensation with ethyl-4-bromo-butyrate. This is followed by its hydrolysis in alkaline medium that is used in the quantitative determination of 3-cyano-3,3-diphenylpropionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylacetonitril wird wasserfrei mit Ethyl-4-brombutyrat kondensiert. Danach folgt die Hydrolyse in alkalischem Medium, die zur quantitativen Bestimmung von 3-Cyano-3,3-diphenylpropionsäure verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-29-3
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.249
MDL-Nummer MFCD00001862
InChI-Schlüssel NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
IUPAC-Name 2,2-diphenylacetonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Siedepunkt 181°C (12 mmHg)
Flammpunkt 120°C (248°F)
Menge 100 g
Beilstein 1911160
Merck Index 14,3316
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 99%