Learn More
Diphenylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30136222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136222 25 g 25 Gramm
30010892 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48945025G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-29-3
Summenformel C14 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Synonym Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochoride Imp. E (EP)
IUPAC-Name 2,2-diphenylacetonitril
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylacetonitrile
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Formelmasse 193.0891