Learn More
Diphenylamine hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31004672
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31004672 100 g
30992321 25 g
30989388 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31004672 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD125861100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylamine hydrochloride
CAS 537-67-7
Summenformel C12H12ClN
MDL-Nummer MFCD00042007
Menge 100 g
SMILES [H]Cl.C1(NC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 205.68
Reinheit (%) 99%