Learn More
Diphenyliodoniumchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432128 10 g 10 Gramm
11442128 50 g 50 Gramm
11452128 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11432128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15149.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1483-72-3 | C12H10ClI | 316.57 g/mol
Diphenyliodonium chloride is used as a reagent for electrophilic phenylation . It is used as a reactant for copper-catalyzed cross coupling reactions of purinesband arylation of anilines. It is involved in the preparation of acetylenic arylselenide and (arylmethylene)oxindoles. Further, it is employed in the preparation of aryl alkynes through Sonogashira coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenyliodoniumchlorid wird als Reagenz für die elektrophile Phenylierung verwendet. Es wird als Reaktionsmittel für kupferkatalysierte Kreuzkupplungsreaktionen der purinbasierten Arylierung von Anilinen verwendet. Es ist an der Herstellung von Acetylen-Arylselenid und (Arylmethylen)oxindolen beteiligt. Weiterhin wird es bei der Herstellung von Arylalkynen durch Sonogashira-Kupplungsreaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1483-72-3
Summenformel C12H10ClI
Molekulargewicht (g/mol) 316.57
MDL-Nummer MFCD00011909
InChI-Schlüssel RSJLWBUYLGJOBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym diphenyliodonium chloride, diphenyliodanium chloride, iodonium, diphenyl-, chloride, diphenyliodoniumchloride, c12h10i.cl, iodonium, diphenyl-, chloride 1:1, acmc-1bxx9
PubChem CID 73870
IUPAC-Name diphenyliodanium;chlorid
SMILES [Cl-].[I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyliodonium chloride
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3574977
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7464
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 316.57
Reinheit (%) ≥98%