Learn More
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31109193
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31109193 5 g
31095038 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31109193 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1258915g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenyliodonium hexafluorophosphate
CAS 58109-40-3
Summenformel C12H10F6IP
MDL-Nummer MFCD00061398
Menge 5 g
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1([I+]C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 426.08
Reinheit (%) 98%