Learn More
Diphenyliodnium-Hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diphenyliodonium hexafluorophosphate is used as cationic photoinitiator and photoacid generator. It acts as a catalyst for the photochemical polymerization of various monomers. Further, it used as arylating reagent as well as an oxidant in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diphenyliodonium Hexafluorophosphat wird als kationischer Photoinitiator und Photosäure-Generator verwendet. Es dient als Katalysator für die photochemische Polymerisation verschiedener Monomere. Darüber hinaus wurde es als Arylierungsreagenz sowie als Oxidationsmittel in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Tetrahydrofuran, Ethylacetat, Methanol, Acetonitril, Dimethylformamid, Dimethylcarbonat. Schwerlöslich in Chloroform und Dichlormethan. Unlöslich in Pentanen, Hexanen, Toluol und Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Diphenyliodonium hexafluorophosphate |
| Schmelzpunkt | 139°C to 144°C |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in tetrahydrofuran,ethyl acetate,methanol,acetonitrile,dimethylformamide,dimethyl carbonate. Sparingly soluble in chloroform and dichloromethane. Insoluble in pentanes,hexanes,toluene and diethyl ether. |
| Formelmasse | 426.08 |
| Reinheit (%) | 98% |