Learn More
Diphenylmethan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464787 2500 g 2500 Gramm
11444787 100 g 100 Gramm
11454787 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21256.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168.24 g/mol
Diphenylmethane, is used as an adhesive chemical composition for making flexible laminates for use in food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylmethan wird als chemisches Klebstoffgemisch bei der Herstellung von flexiblen Laminaten für Lebensmittelverpackungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ether, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-81-5
Summenformel C13H12
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00004781
InChI-Schlüssel CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
PubChem CID 7580
ChEBI CHEBI:38884
IUPAC-Name benzylbenzol
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylmethane
Schmelzpunkt 22°C to 26°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 262°C to 264°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Brechungsindex 1.577
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1904982
Merck Index 14,3328
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,benzene and chloroform.
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) ≥99%