missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphenylmethylsilane, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31450069
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31450069 5 g
31435267 25 g
31434926 1 g
31433890 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31450069 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1259105g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Chemischer Name oder Material Diphenylmethylsilane
CAS 776-76-1
Summenformel C13H14Si
MDL-Nummer MFCD00008255
Menge 5 g
SMILES C[SiH](C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 198.34
Reinheit (%) 95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.