Learn More
Diphenylphosphonazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430073 100 g 100 Gramm
11410073 5 g 5 Gramm
11420073 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11430073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12124.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kühl lagern
Diphenylphosphonic azide acts as a reagent for the synthesis of peptides and phosphoramidates by reacting with amines. It is also used in the preparation of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement. It is involved in pseudohalogen replacement of the azido group by treatment with nucleophilic reagents, such as water, butanol, ammonia, and various amines. Further, it is used as a hydroazidation catalyst for preparation of organoazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylphosphonazid dient als Reagenz für die Synthese von Peptiden und Phosphoramidaten, indem es mit Aminen reagiert. Es wird auch bei der Herstellung von Oligosacchariden verwendet, die mit Carbamat- und Harnstoffbindungen verbunden sind und eine modifizierte Curtis-Neuanordnung verwenden. Es ist an der Pseudohalogenersetzung der Azido-Gruppe durch Behandlung mit nukleophilen Reagenzien wie Wasser, Butanol, Ammoniak und verschiedenen Aminen beteiligt. Darüber hinaus wird es als Hydroazidierungskatalysator zur Herstellung von Organoaziden verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26386-88-9
Summenformel C12H10N3O3P
Molekulargewicht (g/mol) 275.20
MDL-Nummer MFCD00001987
InChI-Schlüssel SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av
PubChem CID 123414
IUPAC-Name [azido(phenoxy)phosphoryl]oxybenzol
SMILES [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphonic azide
Dichte 1.275
Siedepunkt 161°C to 162°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.552
Menge 100 g
UN-Nummer UN3278
Beilstein 2058967
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 275.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit