Learn More
Dipropylphthalat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10311401 25 g Glasflasche 25 Gramm
10048931 5 g Glasflasche 5 Gramm
10259650 100 g Glasflasche 100 Gramm
11965041 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10311401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409160250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-16-8
InChI-Schlüssel MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
PubChem CID 8559
ChEBI CHEBI:60069
IUPAC-Name Dipropylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipropyl phthalate
Farbe Farblos
Dichte 1.0780g/mL
Siedepunkt 317.5°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H18O4
Brechungsindex 1.4960 to 1.4980
Menge 25 g
Relative Dichte 1.078
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 0.015% by weight.
Molekulargewicht (g/mol) 250.29
Formelmasse 250.29
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dipropyl phthalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.