Learn More
Diquafosol tetrasodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488548
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488548 10 mg -
16448386 100 mg -
16434417 50 mg -
16411028 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488548 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0606
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Diquafosol tetrasodium is a P2Y2 receptor agonist that stimulates fluid and mucin secretion on the ocular surface, as a topical treatment of dry eye disease.
Diquafosol tetrasodium is a P2Y2 receptor agonist that stimulates fluid and mucin secretion on the ocular surface, as a topical treatment of dry eye disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diquafosol tetrasodium
CAS 211427-08-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H22N4Na4O23P4
Menge 10 mg
Synonym INS365
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (113.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N(C=CC2=O)C(N2)=O)O[C@H](COP(OP(OP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=CC4=O)C(N4)=O)[C@H](O)[C@@H]3O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 878.23
Formelmasse 878.23
Reinheit (%) 98.49%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation