Learn More
DIRC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | DIRC2 |
---|---|
Konzentration | 0.47 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885115
|
Proteintech
26750-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875115
|
Proteintech
26750-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Electrogenic metabolite transporter.Spezifikation
DIRC2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BFQ6, Q96SL1 | |
224132, 84925 | |
DIRC2 Fusion Protein Ag24687 | |
Primary | |
-20°C | |
DIRC2 |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DIRC2, disrupted in renal carcinoma 2, RCC4, SLC49A4 | |
DIRC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |