Learn More
Dirithromycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402259
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16402259 1 g 1 Gramm
16401038 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16402259 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0643
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dirithromycin (LY237216), a derivative of Erythromycin, is a potent and orally active semi-synthetic macrolide antibiotic. Dirithromycin is active against gram-positive bacteria, Legionella spp., Helicobacter pylori, and Chlamydia trachomatis.
Dirithromycin (LY237216), a derivative of Erythromycin, is a potent and orally active semi-synthetic macrolide antibiotic. Dirithromycin is active against gram-positive bacteria, Legionella spp., Helicobacter pylori, and Chlamydia trachomatis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dirithromycin
Physikalische Form Solid
CAS 62013-04-1
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H78N2O14
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym LY237216
Löslichkeitsinformationen Ethanol : ≥ 50 mg/mL (59.88 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (39.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1[C@@]([C@](O)([C@H](OC([C@@H]2C)=O)CC)C)([H])O[C@H](COCCOC)N[C@@]1([H])[C@](C[C@@](O)([C@@H]([C@@H](C)[C@]2([H])O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]4N(C)C)([H])[C@@H]4O)C)([H])C
Molekulargewicht (g/mol) 835.07
Formelmasse 835.07
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research