Learn More
Diroximel fumarate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16445717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16445717
Marke: Medchem Express HY100375
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Diroximel fumarate (ALKS 8700) is an orally-active and well-tolerated monomethyl fumarate (MMF) prodrug in a controlled-release formulation. Diroximel fumarate is considered as active equivalent to its active metabolite dimethyl fumarate (DMF). Diroximel fumarate has a favorable safety and efficacy profile, has the potential for the study of multiple sclerosis (MS).
Diroximel fumarate (ALKS 8700) is an orally-active and well-tolerated monomethyl fumarate (MMF) prodrug in a controlled-release formulation. Diroximel fumarate is considered as active equivalent to its active metabolite dimethyl fumarate (DMF). Diroximel fumarate has a favorable safety and efficacy profile, has the potential for the study of multiple sclerosis (MS).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diroximel fumarate
CAS 1577222-14-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H13NO6
Menge 5 mg
Synonym ALKS 8700 BIIB098
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (489.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN1C(CCC1=O)=O)/C=C/C(OC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 255.22
Formelmasse 255.22
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.