Learn More
DIS3L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25746-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16874305
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DIS3L is a probable exonuclease. It has four isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
DIS3L
Polyclonal
Unconjugated
DIS3L
DIS3 like exonuclease 1, DIS3L, KIAA1955
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115752
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8TF46
DIS3L
DIS3L Fusion Protein Ag22689
150 μL