Learn More
Kartell™ DISCHARGE TUBE DOSIPET, 2,5-10 ML
Das Kartell™ Entnahmeröhrchen für Dosipet ist ein Zubehörteil für Dosipet Produkte, mit dem eine Vielzahl von Lösungen und Lösungsmitteln abgemessen werden können.
Marke: Kartell™ 8301800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Für Dosipet Produkte
- Aus FED
- Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
Spezifikation
Entladungsröhrchen | |
FEP | |
Dosipet 25-100 ml |