missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi μ-Dish 35 mm, High ESS 1.5 kPa Uncoated

Artikelnummer. 15846011
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15846011 35 mm 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15846011 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 81291

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

μ-Dish 35 mm, High ESS 1.5 kPa Uncoated is a 35 mm imaging dish with an Elastically Supported Surface (ESS).

  • A 35 mm imaging dish with an Elastically Supported Surface (ESS) used for growing cells under ''in vivo-near'' conditions
  • 1.5 kPa
  • uncoated
  • hydrophobic
  • sterilized

Spezifikation

Kariert Ohne Raster
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 30
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.